Learn More
L-Cystin, Zertifiziert nach AR zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10010070 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10010070 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10010070 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/9160/46
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 260°C
CAS 56-89-3
Farbe Weiß
Summenformel C6H12N2O4S2
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
MDL-Nummer 64228
InChI-Schlüssel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMILES N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl}propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 240.29
Menge 25 g
Formelmasse 240.29g/mol
Physikalische Form Pulver