Learn More
L-Cystin, Zellkultur-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454209
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15454209 1 kg 1 Kilogramm
15424209 10 g 10 Gramm
15434209 100 g 100 Gramm
15444209 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15454209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61651.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
L-cysteine acts as a major source of sulfur in cell culture. Cysteine has been used in pulse-chase experiments to study protein expression from an inducible promoter. L-Cysteine is used to supplement cell culture media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Cystein fungiert als Hauptquelle für Schwefel Zellkulturen. Cystein wurde in Pulse-Chase-Experimenten verwendet, um die Proteinexpression von einem induzierbaren Promotor zu untersuchen. L-Cystein wird zur Ergänzung von Zellkulturmedien verwendet.
Löslichkeit
Sie ist löslich in Wasser und HCl.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-89-3
Summenformel C6H12N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.292
MDL-Nummer MFCD00064228
InChI-Schlüssel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine
Schmelzpunkt >240°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 1728094
Merck Index 14,2782
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water and HCL.
Dichte 1.68
Menge 1 kg
Formelmasse 240.3
Optische Drehung −219° (c=1 in 1N HCl)
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver