Learn More
L-Cystin, Zellkultur-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-cysteine acts as a major source of sulfur in cell culture. Cysteine has been used in pulse-chase experiments to study protein expression from an inducible promoter. L-Cysteine is used to supplement cell culture media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Cystein fungiert als Hauptquelle für Schwefel Zellkulturen. Cystein wurde in Pulse-Chase-Experimenten verwendet, um die Proteinexpression von einem induzierbaren Promotor zu untersuchen. L-Cystein wird zur Ergänzung von Zellkulturmedien verwendet.
Löslichkeit
Sie ist löslich in Wasser und HCl.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor Hitze schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Cystine |
| Schmelzpunkt | >240°C (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Beilstein | 1728094 |
| Merck Index | 14,2782 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water and HCL. |
| Dichte | 1.68 |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 240.3 |
| Optische Drehung | −219° (c=1 in 1N HCl) |
| Mehr anzeigen |