Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Cystine |
| Namenshinweis | Metal binding, protein structure, antioxidant |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 240.3 |
| Güte | Zellkulturreagenz |
| Physikalische Form | Kristallin |