Learn More
L-Cysteinylglycine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Summenformel | C5H10N2O3S |
| MDL-Nummer | MFCD00055567 |
| Molekulargewicht | 178.21 |
| InChI-Schlüssel | ZUKPVRWZDMRIEO-VKHMYHEASA-N |
| SMILES | N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O |
| IUPAC-Name | 2-[(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanamido]acetic acid |
| Produkttyp | Other |
| Menge | 25 mg |
| Mehr anzeigen |