Learn More
L-Cysteine, TRC
Artikelnummer. 30009607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009607 10 mg 10 Milligramm
17960375 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99500010MG
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-90-4
Summenformel C3 H7 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 121.16
Synonym L-Cysteine, Acetylcysteine Imp. B (EP)
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES N[C@@H](CS)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Menge 10 mg
Formelmasse 121.0197
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur