Learn More
L-Cysteinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30006549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006549 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006549 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9950355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine hydrochloride
CAS 52-89-1
Summenformel C3 H7 N O2 S . H Cl
Synonym (R)-Cysteine HCl, (R)-1-carboxy-2-mercaptoethanaminium chloride, L-(+)-Cysteine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-Sulfanylpropansäure; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 157.62
Menge 5 g
Formelmasse 156.9964
Versandbedingung Raumtemperatur