Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid, Monohydrat, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15567954 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15567954 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15557954 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15567954 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 207106
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4-6-7048
Summenformel C3H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 175.63
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym L-Cystein-Hydrochloridmonohydrat, L-Cystein-Hydrochloridhydrat, L-Cystein-Monohydratmonochlorid, r-2-Amino-3-mercaptopropansäure-hydrochlorid-hydrat, L-Cysteinhydrat-Hydrochlorid, Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, l, Cystein HCl, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystein-Hydrochlorid
Namenshinweis Monohydrat
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 kg
Formelmasse 175.64
Relative Dichte 1 l = 1.50 kg
Güte Multi-Kompendium/USP