Learn More
L-Cysteinhydrochlorid-Monohydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11473400 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11473400 25 g
11493400 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473400 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02101446.3
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • L-Cysteinhydrochlorid-Monohydrat wurde in einem Protokoll zur Trennung von Spinalganglienneuronen (DRGs) verwendet.
  • Es wurde auch in einer Studie eingesetzt, um seine Wirkung als Hemmstoff bei der Verhinderung der enzymatischen Bräunung von Äpfeln zu untersuchen.
Chemische Identifikatoren
Summenformel C3H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 175.63
MDL-Nummer MFCD00065606
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
CAS 4-6-7048
Schmelzpunkt 175 °C (Literatur)
Strukturformel C3H7NO2S·HCl· H2O
Menge 25 g
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
Löslichkeitsinformationen Gut löslich in Wasser (50 mg/ml).
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
PubChem CID 23462
Formelmasse 175.64
Güte Not Available
Physikalische Form Crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate