Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11413410 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11413410 5 kg
11483400 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413410 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210144605
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4-6-7048 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 4-6-7048
Summenformel C3H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 175.63
MDL-Nummer MFCD00065606
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Namenshinweis Vorläufer in der Lebensmittel-, Pharma- und Pflegeprodukte-Industrie
Menge 5 kg
Formelmasse 175.64
Güte Zellkultur
Physikalische Form Crystals