Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein-Hydrochlorid, wasserfrei, 98 %
Artikelnummer. p-7044419
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11332466
Marke: Thermo Scientific Chemicals L06328.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
L-Cystein-Hydrochlorid , CAS-Nr. 7048-04-6, auch L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat genannt, ist ein lösliches Salz der nichtessentiellen Aminosäure L-Cystein.Es wird häufig als Nukleophil in mehreren chemischen Reaktionen verwendet.
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous is widely used as additive in food production. It is used as an antioxidant to promote fermentation and keep the flavor. It is also used in cosmetics and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Cystein-Hydrochlorid, wasserfrei wird häufig als Additiv bei der Nahrungsmittelproduktion verwendet. Es wird als Antioxidationsmittel verwendet, um die Fermentation zu fördern und den Geschmack zu bewahren. Es wird auch in Kosmetika und Futtermitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (580 g/l bei 20 °C),
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Luft und Wasser geschützt lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Wasser, Metallen und Oxidationsmitteln. Luft- und lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-89-1
Summenformel C3H8ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.61
MDL-Nummer MFCD00064553
InChI-Schlüssel IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrous
PubChem CID 60960
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrochlorid
SMILES Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽180°C (decomposition)
Namenshinweis anhydrous
pH 0.8 to 1.2
Beilstein 3560277
Merck Index 14,2781
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (580g/L at 20°C),
Menge 25 g
Geruch Irritating
Formelmasse 157.62
Optische Drehung +6.4° (c=5 in 5N HCl)
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Cysteine, hydrochloride