Learn More
Melford L-Cystein HCl
Artikelnummer. 30018208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018208 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018208 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C81020100.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.35 CHF
    42.59 CHF / 100 Gramm
    Sparen 23.76 CHF
    35% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-Cysteinhydrochlorid-Monohydrat ist eine Verbindung, die ein Derivat der Aminosäure Cystein ist und häufig als Vorstufe bei der Synthese von Proteinen und Peptiden verwendet wird.
L-Cysteinhydrochlorid-Monohydrat ist eine Verbindung, die ein Derivat der Aminosäure Cystein ist und häufig als Vorstufe bei der Synthese von Proteinen und Peptiden verwendet wird.
Es wird häufig in Zellkulturmedien verwendet, um das Wachstum und die Lebensfähigkeit der Zellen zu unterstützen. L-Cystein ist ein essentieller Bestandteil für die Synthese von Glutathion, einem wichtigen Antioxidans in den Zellen.
Es wird in biotechnologischen Prozessen zur Herstellung rekombinanter Proteine eingesetzt. Es kann als Reduktionsmittel wirken und so die korrekte Faltung und Stabilität von Proteinen fördern.
Forscher könnten diese Chemikalie aufgrund ihrer Rolle bei der Proteinsynthese und zellulären Prozessen in verschiedenen Laborexperimenten und Studien einsetzen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine HCl
CAS 4-6-7048
Summenformel C3H7NO2S-HCl-H2O
Menge 100 g