Learn More
L-Cysteine-glutathione Disulfide, TRC
Artikelnummer. 30134936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134936 25 mg 25 Milligramm
30134783 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134936 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99550025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13081-14-6
Spezifikation
Reinheit >95% (HPLC)
Format Neat
Molekulargewicht 426.47
Menge 25 mg
Versandbedingung Room Temperature