Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Cysteine |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 121.16 |
| Güte | Forschung |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L-cysteine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: L-cysteine