Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Carnosin, 98 %
Artikelnummer. 10697684 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10697684 25 g Glasflasche 25 Gramm
10311753 1 g Glasflasche 1 Gramm
10348440 5 g Glasflasche 5 Gramm
10239703 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10697684 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 208170250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 305-84-0 | C9H14N4O3 | 226.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 305-84-0
Summenformel C9H14N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
MDL-Nummer MFCD00005207
InChI-Schlüssel CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine
PubChem CID 439224
ChEBI CHEBI:15727
IUPAC-Name (2S)-2-(3-Aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
SMILES C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Carnosine
Schmelzpunkt 253.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 25, 516
Merck Index 15, 1851
Spezifischer Drehzustand +20.90° (20°C c=1.5,H2O)
Spezifische Drehung + 20.90
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver