Learn More
R&D Systems™ Brain Medulla Oblongata Tissue Slides (Multiple Sclerosis)- Frozen
Code produit 18620371 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lames
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620371 5 lames 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620371 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP277681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1058.74 CHF
    914.55 CHF / 5 Stück
    Sparen 144.19 CHF
    13% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 lames
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Gamme de produits Novus
Espèces Human
Spécificité cible Brain Medulla Oblongata
Contenu et stockage Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.