Learn More
L-(-)-Borneol, 98,0%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11407781 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11407781 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11407781 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215051380
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Borneol
CAS 464-45-9
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.98
Summenformel C10H18O
MDL-Nummer MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
Menge 100 g
Synonym --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
InChI-Schlüssel DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
IUPAC-Name (1S,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
Formelmasse 154.3
Physikalische Form Kristallpulver