Learn More
L-beta-Prolinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473728
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15473728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57199.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 110013-19-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110013-19-9
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD09260722
InChI-Schlüssel QOTUIIJRVXKSJU-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3s-pyrrolidin-3-ylmethanol, l-beta-prolinol, s-3-pyrrolidin-methanol, 3-pyrrolidinemethanol, 3s, 3-pyrrolidinemethanol, s, 3s-pyrrolidin-3-yl methanol, s-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 7446911
IUPAC-Name [(3S)-pyrrolidin-3-yl]methanol
SMILES C1CNCC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-beta-Prolinol
Dichte 0.979
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 95%