Learn More
L-beta-Imidazolmilchsäure-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30408770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408770 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408770 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI3550001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-b-Imidazolelactic Acid, Monohydrate
CAS 220919-94-8
Summenformel C6 H8 N2 O3 . H2 O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O3.H2O/c9-5(6(10)11)1-4-2-7-3-8-4;/h2-3,5,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11);1H2/t5-;/m0./s1
SMILES O.O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-3-(1H-imidazol-4-yl)propansäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
Formelmasse 174.0641