Learn More
L-Aspartyl-L-Phenylalanin, Mikromol™
Beschreibung
L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Aspartyl-L-phenylalanine |
| CAS | 13433-09-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-Aspartyl-L-phenylalanine |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C13 H16 N2 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | L-Aspartyl-L-phenylalanine, Aspartame Imp. B (EP), Aspartame Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H16N2O5/c14-9(7-11(16)17)12(18)15-10(13(19)20)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,14H2,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)/t9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (3S)-3-amino-4[[(1S)-1-carboxy-2-phenylethyl]amino]-4-oxobutansäure |
| Mehr anzeigen |