Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartyl-L-Phenylalanin, 95 %
Artikelnummer. p-61917 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10647061
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13433-09-5 | C13H16N2O5 | 280.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13433-09-5
Summenformel C13H16N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 280.28
MDL-Nummer MFCD00063155
InChI-Schlüssel YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N
Synonym l-aspartyl-l-phenylalanine, aspartyl-phenylalanine, demethylaspartame, aspartylphenylalanine, asp-phe, h-asp-phe-oh, l-a-aspartyl-l-phenylalanine, l-alpha-aspartyl-l-phenylalanine, alpha-aspartylphenylalanine, s-3-amino-4-s-1-carboxy-2-phenylethyl amino-4-oxobutanoic acid
PubChem CID 93078
ChEBI CHEBI:73830
SMILES N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartyl-L-phenylalanine
Namenshinweis 95%
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2H
Spezifische Drehung +10.0° to +13.0° (24°C, 589nm) (c=1, 0.5N HCl)
Wasser 3% max. (K.F.)
IUPAC-Name (3S)-3-amino-4[[(1S)-1-carboxy-2-phenylethyl]amino]-4-Oxobutansäure
Menge 100 mg
Formelmasse 280.28
Reinheit (%) ≥94% (HPLC)
Physikalische Form Pulver