Learn More
L-Asparaginsäure (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10796254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10796254 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10796254 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP374100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic Acid
Schmelzpunkt 270°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-84-8
pH 2.5 to 3.5
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Glührückstand 0.1% max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.0 %
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Sonstige Aminosäuren Chromatographically not detectable
Summenformel C4H7NO4
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00002616
Spezifische Drehung 24.8 to 25.8° (+ or -)
Merck Index 15, 830
Lösungszustand (%T) 98.0% min.
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
Alpha-Vektor Aspartic Acid
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Dichte 1.6613g/cm³
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Aminobutanidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
Menge 100 g
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
Formelmasse 133.05
Reinheit (%) 98.5 to 101.0%
Physikalische Form Fest