Learn More
L-Asparatsäure, TRC
Artikelnummer. 30138025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138025 100 g 100 Gramm
30132747 25 g 25 Gramm
17938924 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA790024100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-84-8
Summenformel C4 H7 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 133.1
Synonym Aspartic acid, L- (8CI), (+)-Aspartic acid, (+)-L-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, 3: PN: WO2018027024 SEQID: 3 claimed protein, 74: PN: WO2018075807 SEQID: 166 claimed protein, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553
IUPAC-Name (2S)-2-Aminobutanidsäure
SMILES N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Aspartic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 100 g
Formelmasse 133.0375
Reinheit (%) >95%