missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Asparaginsäure Natriumsalzmonohydrat, TRC

Artikelnummer. 30179026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179026 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179026 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7889935G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 323194-76-9
Summenformel C4H6NO4Na . H2O
Molekulargewicht (g/mol) 173.1
Synonym L-Aspartic acid, sodium salt, hydrate (1:1:1), L-Aspartic acid, monosodium salt, monohydrate (9CI), Sodium L-aspartate monohydrate, Aspartic acid monosodium salt monohydrate, Monosodium L-aspartate monohydrate, Monosodium aspartate monohydrate, Sodium hydrogen (2S)-2-aminobutanedioate monohydrate
IUPAC-Name Natrium;(2S)-2-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoat;hydrat
SMILES O.[Na+].N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
Menge 5 g
Formelmasse 173.03
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.