Learn More
L-Asparaginsäure-Natriumsalz-Monohydrat, ≥ 98 % (Trockenbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15875258 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15875258 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15885258 10 kg Kunststoffflasche 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15875258 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J11635.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 323194-76-9
Summenformel C4H8NNaO5
Molekulargewicht (g/mol) 173.10
MDL-Nummer MFCD00152960
InChI-Schlüssel PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
PubChem CID 23679051
IUPAC-Name Natrium;(2S)-2-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoat;hydrat
SMILES O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L to Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Strukturformel NH2CH(COOH)CH2COONa·H2O
Formelmasse 173.1