Learn More
L-Asparaginsäure-Natriumsalz-Monohydrat, ≥ 98 % (Trockenbasis), Thermo Scientific™
Catalog Number p-8361375
Click to view available options
Menge:
1 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
323194-76-9
C4H8NNaO5
173.10
MFCD00152960
PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
23679051
Natrium;(2S)-2-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoat;hydrat
O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
323194-76-9
C4H8NNaO5
173.10
MFCD00152960
PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
23679051
Natrium;(2S)-2-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoat;hydrat
O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L to Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Strukturformel NH2CH(COOH)CH2COONa·H2O
Formelmasse 173.1