Learn More
L-Asparaginsäure, Rein, Fisher Chemical
Code produit. 10345550 Tous les produits Fisher Chemical Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 g
missing translation for 'unitSize':
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Menge missing translation for 'unitSize'
10345550 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10345550 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' A/8961/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Schmelzpunkt 230°C
CAS 56-84-8
Farbe Weiß
Summenformel C4H7NO4
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
MDL-Nummer 2616
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Aminobutanidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
Menge 500 g
Formelmasse 133.1g/mol
Physikalische Form Pulver
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.