Learn More
L-Asparaginsäure, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11353999 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11353999 5 kg
11343999 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353999 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210080905
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • L-Asparaginsäure ist ein endogener NMDA-Rezeptoragonist.
  • Hauptneurotransmitter für die schnelle synaptische Erregung
Chemische Identifikatoren
CAS 56-84-8
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
MDL-Nummer MFCD00002616
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC-Name 2-Aminobutanidsäure
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-ASPARTIC ACID
Schmelzpunkt 270 °C bis 271 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Strukturformel C4H7NO4
Löslichkeitsinformationen Löslicher in Salzlösungen; löslich in Wassersäuren, Alkalien; unlöslich in Alkohol.
Menge 5 kg
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Research
Physikalische Form Pulver