Learn More
L-Asparaginsäure, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11343999 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11343999 1 kg
11353999 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343999 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210080901
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
  • L-Asparaginsäure ist ein endogener NMDA-Rezeptoragonist.
  • Hauptneurotransmitter für die schnelle synaptische Erregung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-84-8
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
MDL-Nummer MFCD00002616
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC-Name 2-Aminobutanidsäure
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-ASPARTIC ACID
Schmelzpunkt 270°C to 271°C (literature)
Farbe Weiß
Strukturformel C4H7NO4
Löslichkeitsinformationen More soluble in salt solutions; soluble in water acids, alkalies; insoluble in alcohol.
Menge 1 kg
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver