Learn More
L-Asparaginsäure-Dimethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563143 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10563143
Marke: Thermo Scientific Acros 376660250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32213-95-9
Summenformel C6H12ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.615
MDL-Nummer MFCD00038878
InChI-Schlüssel PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Synonym h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
PubChem CID 2734892
IUPAC-Name Dimethyl (2S)-2-Aminobutandioat; Hydrochlorid
SMILES COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3OC(O)CH2CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Spezifische Drehung +13° to +17° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Spezifischer Drehzustand +15° (20°C c=1,Chloroform)
Menge 25 g
Formelmasse 197.62
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver