Learn More
L-Asparaginsäure-Diethylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480969 25 g 25 Gramm
15470969 5 g 5 Gramm
15418616 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63974.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16115-68-7 | C8H16ClNO4 | 225.669 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16115-68-7
Summenformel C8H16ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 225.669
MDL-Nummer MFCD00038910
InChI-Schlüssel AJOXZAAREAYBQR-RGMNGODLSA-N
Synonym l-aspartic acid diethyl ester hydrochloride, h-asp oet-oet.hcl, h-asp oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid, diethyl ester, hydrochloride, h-asp oet-oet hydrochloride, diethyl l-aspartate hydrochloride, 1,4-diethyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp oet-oet?cl, diethylaspartate hydrochloride
PubChem CID 12416466
IUPAC-Name Diethyl (2S)-2-aminobutanedioathydrochlorid
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid diethyl ester hydrochloride
Menge 25 g
Formelmasse 225.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest