Learn More
L-Asparaginsäure-Di-tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055196
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
1791-13-5
C12H24ClNO4
281.777
MFCD00034851
GVLZIMQSYQDAHB-QRPNPIFTSA-N
h-asp otbu-otbu.hcl, l-aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminosuccinate hydrochloride, h-asp otbu-otbu hcl, di-tert-butyl l-aspartate hydrochloride, l-aspartic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-aspartic acid di-t-butyl ester hydrochloride, h-asp obut-obut·hcl, 1,4-di-tert-butyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-otbucl
13768146
Ditert-Butyl (2S)-2-aminobutandioathydrochlorid
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
1791-13-5
C12H24ClNO4
281.777
MFCD00034851
GVLZIMQSYQDAHB-QRPNPIFTSA-N
h-asp otbu-otbu.hcl, l-aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminosuccinate hydrochloride, h-asp otbu-otbu hcl, di-tert-butyl l-aspartate hydrochloride, l-aspartic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-aspartic acid di-t-butyl ester hydrochloride, h-asp obut-obut·hcl, 1,4-di-tert-butyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-otbucl
13768146
Ditert-Butyl (2S)-2-aminobutandioathydrochlorid
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride may be used in neurological comparison studies with structurally similar compounds such as L-Glutamic acid di-tert-butyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Asparaginsäuredi-tert-butylesterhydrochlorid kann in neurologischen Vergleichsstudien mit strukturell ähnlichen Verbindungen wie L-Glutaminsäuredi-tert-butylester eingesetzt werden.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 5652807
Formelmasse 281.78
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Physikalische Form Fest