Learn More
Alfa Aesar™ L-Asparaginsäure-Di-tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63716.14
Additional Details : CAS : 1791-13-5 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438476
  • 325.41 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab
09-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
L-Asparaginsäuredi-tert-butylesterhydrochlorid kann in neurologischen Vergleichsstudien mit strukturell ähnlichen Verbindungen wie L-Glutaminsäuredi-tert-butylester eingesetzt werden.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1791-13-5
281.777
GVLZIMQSYQDAHB-QRPNPIFTSA-N
13768146
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
C12H24ClNO4
MFCD00034851
h-asp otbu-otbu.hcl, l-aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminosuccinate hydrochloride, h-asp otbu-otbu hcl, di-tert-butyl l-aspartate hydrochloride, l-aspartic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-aspartic acid di-t-butyl ester hydrochloride, h-asp obut-obut·hcl, 1,4-di-tert-butyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-otbucl
Ditert-Butyl (2S)-2-aminobutandioathydrochlorid
Spezifikation
L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
C12H24ClNO4
5652807
GVLZIMQSYQDAHB-QRPNPIFTSA-N
Ditert-Butyl (2S)-2-aminobutandioathydrochlorid
13768146
Fest
25g
1791-13-5
MFCD00034851
h-asp otbu-otbu.hcl, l-aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminosuccinate hydrochloride, h-asp otbu-otbu hcl, di-tert-butyl l-aspartate hydrochloride, l-aspartic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-aspartic acid di-t-butyl ester hydrochloride, h-asp obut-obut·hcl, 1,4-di-tert-butyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-otbucl
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
281.777
281.78
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation