Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Asparaginsäure, 98+ %
Artikelnummer. 11455623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455623 5000 g 5000 Gramm
11445623 250 g 250 Gramm
11435623 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455623 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A13520.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Asparaginsäure wird in enzymatisch aktiven Zentren sowie zur Aufrechterhaltung der Löslichkeit und des ionischen Charakters von Proteinen eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser löslich (4.5 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-84-8
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
MDL-Nummer MFCD00002616
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Beilstein 1723530
Merck Index 14,840
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(4.5g/L).
Dichte 1.66
IUPAC-Name (2S)-2-Aminobutanidsäure
Menge 5000 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 133.1
Optische Drehung +25° (c=2 in 5N HCl)
Reinheit (%) ≥98%