Learn More
L-Aspartasäure 4-tert-Butylester, TRC
Artikelnummer. 30179002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179002 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30179002 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7889305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3057-74-7
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
Synonym L-Aspartic Acid 4-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (S)-2-Amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic Acid, Aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, L-Aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, beta-tert-Butyl L-Aspartate, beta-tert-Butyl Aspartate
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
Formelmasse 189.1001