Learn More
L-Asparaginsäure 4-benzylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382796 5 g 5 Gramm
11372796 1 g 1 Gramm
11392796 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08956.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2177-63-1 | C11H13NO4 | 223.228 g/mol
L-Aspartic acid β-benzyl ester is used in the synthesis of peptides with a 1,4-diazepine-2,5-dione ring structure and in development of block copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Asparaginsäure-β-benzylester wird bei der Synthese von Peptiden mit einer 1,4-Diazepin-2,5-dion-Ringstruktur und bei der Entwicklung von Blockcopolymeren verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2177-63-1
Summenformel C11H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 223.228
MDL-Nummer MFCD00037208
InChI-Schlüssel VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Synonym h-asp obzl-oh, l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-aspartic acid beta-benzyl ester, beta-benzyl l-aspartate, 2s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 4-benzyl l-aspartate, benzyl hydrogen beta-l-aspartate, s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid, asp obzl
PubChem CID 101186
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid 4-benzyl ester
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Beilstein 1983183
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 223.23
Optische Drehung +27.5° (c=1 in 1N HCl)
Reinheit (%) 98%