Learn More
L-Asparagin, TRC
Artikelnummer. 30138063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138063 5 g 5 Gramm
30137877 25 g 25 Gramm
30011398 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138063 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7900285G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-47-3
Summenformel C4 H8 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
Synonym L-Asparagine, Asparagine, L- (8CI), (-)-Asparagine, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid, (S)-Asparagine, Agedoite, Altheine, Asn, Asparagine, Asparagine acid, Asparamide, Aspartamic acid, Aspartic acid amide, Aspartic acid β-amide, Butanoic acid, 2,4-diamino-4-oxo-, (S)-, Crystal VI, L-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid, L-Aspartamine, L-β-Asparagine, NSC 82391, l-Asparagine, α-Aminosuccinamic acid
IUPAC-Name (2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure
SMILES N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Asparagine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Menge 5 g
Formelmasse 132.0535
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur