Learn More
L-Asparagin-Monohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Asparagine monohydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 150.0641 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |