Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Asparagin-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. p-61886 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10164430
Marke: Thermo Scientific Chemicals 175271000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
L(+)-Asparagin-Monohydrat, 99 %, C4H10N2O4, CAS-Nummer 5794-13-8, Asparagin-Monohydrat, L +-Asparagin-Monohydrat, Asparagin, Asparagin-Nf, l-Asparagin-Hydrat, h-asn-oh.h2o, unii-2pd79vf521, l-Asparagin-Monohydrat, l-Asparagin, Monohydrat, s-2,4-diamino-4-Oxobutansäure-Hydrat, 250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-13-8
Summenformel C4H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 150.134
MDL-Nummer MFCD00151038
InChI-Schlüssel RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC-Name (2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure;Hydrat
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Asparagine monohydrate
Schmelzpunkt 233.0°C to 235.0°C
Namenshinweis 99%
Ammonium 1000ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 210ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 11.5% to 12.5% (130°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 1% max. (TLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Spezifische Drehung + 35.00
Sulfat 280ppm max.
Transmission 98% min. (c=2, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Menge 100 g
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver