Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Asparagin Monohydrat, ≥98 %
Artikelnummer. 11467247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467247 100 g 100 Gramm
11477247 500 g 500 Gramm
11487247 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467247 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A15012.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.62 CHF
    45.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 7.97 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
L-Asparagine is a naturally occurring proteinogenic amino acid, used in biomanufacturing cell culture systems for the production of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. It is used in the biosynthesis of proteins. It is also required for development and function of the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Asparagin ist eine natürlich vorkommende proteinogene Aminosäure, die in Zellkultursystemen für die Biomanufacturing zur Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet wird. Sie wird in der Biosynthese von Proteinen verwendet. Sie wird auch für die Entwicklung und Funktion des Gehirns benötigt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-13-8
Summenformel C4H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 150.134
MDL-Nummer MFCD00151038
InChI-Schlüssel RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC-Name (2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure;Hydrat
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Asparagine monohydrate
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Beilstein 5767869
Merck Index 14,837
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Dichte 1.543
Menge 100 g
Formelmasse 150.14 (132.12 Anhydrous)
Optische Drehung +31° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) ≥98%