Learn More
L-Asparagine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419126
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16419126 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16419126 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0667100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-Asparagine ((-)-Asparagine) is a non-essential amino acid that is involved in the metabolic control of cell functions in nerve and brain tissue.
L-Asparagine ((-)-Asparagine) is a non-essential amino acid that is involved in the metabolic control of cell functions in nerve and brain tissue.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Asparagine
CAS 70-47-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H8N2O3
Synonym (-)-Asparagine Asn Asparamide
Löslichkeitsinformationen H2O : 6.67 mg/mL (50.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CC(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
Menge 100 mg
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation