Learn More
L-Asparagin Wasserfrei MP Biomedicals
Artikelnummer. 11393969 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11393969 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11393969 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210079480
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserfreie Chemikalie für biochemische und Laboranwendungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Asparagine
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 70-47-3
Summenformel C4H8N2O3
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
InChI-Schlüssel DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
IUPAC-Name (2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 132.119
Menge 100 g
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Formelmasse 132.1
Güte Biochemie