Learn More
L-Asparagin, wasserfrei, ≥ 98.5 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15885088 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15885088 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15865258 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15885088 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J11590.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-47-3
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.119
MDL-Nummer MFCD00064401
InChI-Schlüssel DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC-Name (2 S)-2,4-Diamino-4-Oxobutansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Asparagine
Schmelzpunkt 234°C to 236°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NH2COCH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723527
Menge 100 g
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver