Learn More
Melford L-Asparagin wasserfrei
Artikelnummer. 30018043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018043 1 kg 1 Kilogramm
30018042 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018043 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A500351000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserfreies L-Asparagin wird häufig als Bestandteil von Zellkulturmedien verwendet.
Wasserfreies L-Asparagin wird häufig als Bestandteil von Zellkulturmedien verwendet. Es liefert eine wichtige Stickstoffquelle für das Zellwachstum und ist besonders wichtig bei der Kultivierung bestimmter Zelltypen, insbesondere bei der Herstellung von rekombinanten Proteinen und Antikörpern.
Wasserfreies L-Asparagin wird in der Laborforschung eingesetzt, insbesondere in Studien im Bereich der Zellbiologie, Molekularbiologie und Biochemie. Seine Rolle als Aminosäure macht es wertvoll für das Verständnis zellulärer Prozesse.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Asparagine, Anhydrous
CAS 70-47-3
Summenformel C4H8N2O3
Menge 1 kg