Learn More
L-Asparagin, wasserfrei,100 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11383969 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11383969 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11383969 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210079425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.90 CHF
    27.50 CHF / 25 Gramm
    Sparen 1.40 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anhydrous cell culture reagent provided as a white powder suitable for research purpose
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Asparagin
CAS 70-47-3
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 1
Summenformel C4H8N2O3
Synonym L-Asparagin, Asparagin, s-Asparagin, Aspartaminsäure, Agedoit, Althein, Asparamid, Asparaginsäure, asparamide, asparagine acid
InChI-Schlüssel DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
IUPAC-Name (2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 132.119
Menge 25 g
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Formelmasse 132.1
Güte Zellkultur
Physikalische Form Pulver