Learn More
L(+)-Ascorbylpalmitat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15100337 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15100337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15100337 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449480250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 137-66-6 | Molecular Formula: C22H38O7 | Molecular Weight: 414.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-66-6
Summenformel C22H38O7
Molekulargewicht (g/mol) 414.54
MDL-Nummer MFCD00005377
InChI-Schlüssel NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC-Name [(2 S)-2-[(2 R)-3,4 -Dihydroxy-5 -Oxo-2 H-Furan-2-yl]-2 -Hydroxyethyl] hexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Ascorbyl palmitate
Schmelzpunkt 111°C to 115°C
Siedepunkt 250°C
Glührückstand 0.1% max
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 414.53