Learn More
L-(+)-Ascorbinsäure, Pulver, BAKER ANALYZED™ biochemisches Reagenz, J.T. Baker™
Product Code. 15508674 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
15508674 100 g Poly-Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15508674 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. B58105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.91 CHF
    84.47 CHF / 1 Stück
    Sparen 61.44 CHF
    42% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-03-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Biochemikalien für Forschungszwecke
Chemical Identifiers
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-(+)-Ascorbinsäure
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
Relative Dichte 1 l = 1.65 kg
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
Formelmasse 176.12
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte BAKER ANALYZED™ Biochemisches Reagenz
Physikalische Form Pulver