Learn More
L-(+)-Ascorbinsäure, Elektrophoresequalität, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440547
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15440547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66291.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Ascorbic acid
Schmelzpunkt 190°C to 193°C (decomposition)
Farbe Weiß
Dichte 1.65 g/mL
Menge 100 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 0;5 M
Formelmasse 176.12
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Pulver