Learn More
L-Ascorbinsäure ACS AR, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15548694 500 g Glas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15548694 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 440704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.77 CHF
    424.78 CHF / 500 Gramm
    Sparen 275.99 CHF
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbinsäure
Verpackung Glas
Menge 500 g
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
Formelmasse 176.13
Güte ACS
Physikalische Form Solid