Specifications
| Chemischer Name oder Material | L-Ascorbic acid |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Dichte | 1,65 g/cm3 |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 98% |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 176.1 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |